2-Furonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1648-25G C1648-5G
TCIAC1648-25GEA 240 EUR InStock
TCIAC1648-25G TCIAC1648-5G
2-Furonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Furonitrile
Formule: C₅H₃NO
Point d'ébullition: 148°C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00003223
Numéro CAS: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a1498559e5326d72b1c1ad93c2f52477e543f60&vid=9a1498559e5326d72b1c1ad93c2f52477e543f60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité