1-Cyanoadamantane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0783-5G C0783-1G
TCIAC0783-5GEA 128 EUR InStock
TCIAC0783-5G TCIAC0783-1G
1-Cyanoadamantane ≥98.0% (par GC)
1-Cyanoadamantane
Formule: C₁₁H₁₅N
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…187 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00074731
Numéro CAS: 23074-42-2
EINECS: 245-413-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5979ef5c6d292bb5a4d4f49340ed6a7498398314&vid=5979ef5c6d292bb5a4d4f49340ed6a7498398314&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité