3,4-Diméthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Veratronitrilo
TCIAD2870-25GEA 212 EUR InStock
TCIAD2870-25G
3,4-Diméthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3,4-Diméthoxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00001802
Numéro CAS: 2024-83-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/24/28980024.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité