Diaminomaleonitrile ≥96.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
D1335-25G D1335-500G D1335-100G
TCIAD1335-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD1335-25G TCIAD1335-500G TCIAD1335-100G
Diaminomaleonitrile ≥96.0% (sur base azote total)
Diaminomaleonitrile
Formule: C₄H₄N₄
MW: 108,1 g/mol
Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…181 °C
Densité: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001870
Numéro CAS: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=772f116c415cdcd823429e459fc600d1210f8505&vid=772f116c415cdcd823429e459fc600d1210f8505&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité