Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Butylacétophénone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB1000-25GEA 113 EUR InStock
TCIAB1000-25G
4'-Butylacétophénone ≥97.0% (par GC)
4'-Butylacétophénone


Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Numéro MDL: MFCD00017500
Numéro CAS: 37920-25-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/69/28932869.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité