4'-Octylacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0207-25G O0207-5G
TCIAO0207-25GEA 296 EUR InStock
TCIAO0207-25G TCIAO0207-5G
4'-Octylacétophénone ≥97.0% (par GC)
4'-Octylacétophénone
Formule: C₁₆H₂₄O
Numéro MDL: MFCD00043682
Numéro CAS: 10541-56-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c176efa353d2996364fc490cc9d4c457f6aa2f7&vid=6c176efa353d2996364fc490cc9d4c457f6aa2f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité