4'-Propylacétophénone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1036-25G P1036-500G
TCIAP1036-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP1036-25G TCIAP1036-500G
4'-Propylacétophénone ≥95.0% (par GC)
4'-Propylacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00041359
Numéro CAS: 2932-65-2
EINECS: 220-903-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5fb2789eaa8842d948b5afadcf27805825f9a88&vid=f5fb2789eaa8842d948b5afadcf27805825f9a88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité