Flavone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Phenylchromen-4-one
F0015-1G F0015-5G
TCIAF0015-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0015-1G TCIAF0015-5G
Flavone ≥98.0% (par GC)
Flavone
Formule: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00006825
Numéro CAS: 525-82-6
EINECS: 208-383-8
Merck Index: 14,04092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0c3c725008417ce95fb91c99a72597d6dc259b&vid=5f0c3c725008417ce95fb91c99a72597d6dc259b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité