L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0703-25ML C0703-500ML C0703-100ML
TCIAC0703-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAC0703-25ML TCIAC0703-500ML TCIAC0703-100ML
L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one ≥99.0% (par GC)
L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25.2 °C
Densité: 0,9652 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00001578
Numéro CAS: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5
Merck Index: 14,01874
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=556b0c1e994cdf39b50b3a778e160b1dfb02c08a&vid=556b0c1e994cdf39b50b3a778e160b1dfb02c08a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -59.0 to -63.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité