Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: (S)-(+)-2-Méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-ène-1-one

TCIAC0704-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAC0704-25ML
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one ≥98.0% (par GC)
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one


Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point de fusion: Max. 15 °C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00062997
Numéro CAS: 2244-16-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/54/28937754.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +57.0 to +62.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité