2-Acétylfuranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 2-Furylméthylcétone
TCIAA0091-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAA0091-25G TCIAA0091-500G
2-Acétylfuranne ≥98.0% (par GC)
2-Acétylfuranne
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: 29…33 °C
Numéro MDL: MFCD00003242
Numéro CAS: 1192-62-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/37/28927537.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité