2-Phénylbenzo[h]chromène-4-one ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
B0056-1G B0056-5G
TCIAB0056-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0056-1G TCIAB0056-5G
2-Phénylbenzo[h]chromène-4-one ≥98.0% (par HPLC)
2-Phénylbenzo[h]chromène-4-one
Formule: C₁₉H₁₂O₂
MW: 272,3 g/mol
Point d'ébullition: 431 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…157 °C
Numéro MDL: MFCD00004985
Numéro CAS: 604-59-1
EINECS: 210-071-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b0d8f57f49bcc9ecd98e4fc474595a45c4c2a1f&vid=8b0d8f57f49bcc9ecd98e4fc474595a45c4c2a1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité