3-Phényl-1H-naphto[2,1-b]pyranne-1-one ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0518-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAN0518-5G TCIAN0518-1G
3-Phényl-1H-naphto[2,1-b]pyranne-1-one ≥99.0% (par GC)
3-Phényl-1H-naphto[2,1-b]pyranne-1-one
Formule: C₁₉H₁₂O₂
MW: 272,3 g/mol
Point de fusion: 163…164 °C
Numéro MDL: MFCD00004986
Numéro CAS: 6051-87-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/83/28989683.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité