Norcamphor ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
N0511-25G N0511-5G
TCIAN0511-25GEA 324 EUR InStock
TCIAN0511-25G TCIAN0511-5G
Norcamphor ≥98.0% (par GC)
Norcamphor
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00074823
Numéro CAS: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52e990ef37a1b1d25b3b948054ec5089738e954&vid=b52e990ef37a1b1d25b3b948054ec5089738e954&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité