Acide 4-acétoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0885-25G A0885-500G
TCIAA0885-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA0885-25G TCIAA0885-500G
Acide 4-acétoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Acetoxybenzoic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002540
Numéro CAS: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdbde010130fbb872234841351dfd4c613562281&vid=bdbde010130fbb872234841351dfd4c613562281&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 196.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité