4-(Diméthylamino)benzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2561-25G D2561-5G
TCIAD2561-25GEA 121 EUR InStock
TCIAD2561-25G TCIAD2561-5G
4-(Diméthylamino)benzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Diméthylamino)benzophénone
Formule: C₁₅H₁₅NO
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: 97…98 °C
Numéro MDL: MFCD00008311
Numéro CAS: 530-44-9
EINECS: 208-478-4
Merck Index: 14,03233
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a118165ceb916519b463777a3cf747e5af42b8f&vid=3a118165ceb916519b463777a3cf747e5af42b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité