3,3'-Diaminobenzophénone ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1682-5GEA 290 EUR InStock
TCIAD1682-5G TCIAD1682-1G
3,3'-Diaminobenzophénone ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
3,3'-Diaminobenzophénone
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014774
Numéro CAS: 611-79-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/74/28978474.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité