4,4'-Diaminobenzophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(4-aminophenyl)methanone, 4,4′-Diaminobenzophenone
D1561-1G D1561-5G
TCIAD1561-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD1561-1G TCIAD1561-5G
4,4'-Diaminobenzophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-Diaminobenzophénone
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038138
Numéro CAS: 611-98-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dddab5f9ee451d6e0602ee638e78cca932ba3411&vid=dddab5f9ee451d6e0602ee638e78cca932ba3411&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité