7-Méthoxyflavone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Methoxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 7-Methoxy-2-phenylchromen-4-one, 7-Methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 7-Methoxy-2-phenyl-4-benzopyrone
M1423-1G M1423-5G
TCIAM1423-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM1423-1G TCIAM1423-5G
7-Méthoxyflavone ≥98.0% (par GC)
7-Méthoxyflavone
Formule: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017462
Numéro CAS: 22395-22-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943016b2959745b73a2706863d9005b787784a80&vid=943016b2959745b73a2706863d9005b787784a80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité