6-Méthoxyflavone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1346-1G M1346-5G
TCIAM1346-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAM1346-1G TCIAM1346-5G
6-Méthoxyflavone ≥99.0% (par GC)
6-Méthoxyflavone
Formule: C₁₆H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00017322
Numéro CAS: 26964-24-9
EINECS: 248-144-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=093c865b7324d4d5e4fedac2194d071d38b92cb8&vid=093c865b7324d4d5e4fedac2194d071d38b92cb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité