3',5'-Diméthoxy-4'-hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2666-25G D2666-5G
TCIAD2666-25GEA 269 EUR InStock
TCIAD2666-25G TCIAD2666-5G
3',5'-Diméthoxy-4'-hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119…120 °C
Numéro MDL: MFCD00008748
Numéro CAS: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e4334498dd06afab9c0e8c4ab1408fca83323de&vid=8e4334498dd06afab9c0e8c4ab1408fca83323de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité