2'-Hydroxy-5'-méthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
H0790-25G H0790-5G
TCIAH0790-25GEA 105 EUR InStock
TCIAH0790-25G TCIAH0790-5G
2'-Hydroxy-5'-méthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Hydroxy-5'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 83 - 87 °C (0,5 -rr)
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1,0797 g/cm³ (53 °C)
Numéro MDL: MFCD00002380
Numéro CAS: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62a4a6e6c7e7faaf5cf0e7fc53fe4fc60c662caa&vid=62a4a6e6c7e7faaf5cf0e7fc53fe4fc60c662caa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité