3-Hydroxyflavone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0379-1G H0379-10G
TCIAH0379-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0379-1G TCIAH0379-10G
3-Hydroxyflavone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxyflavone
Formule: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,24 g/mol
Point d'ébullition: 411 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 181…183 °C
Densité: 1,393 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006832
Numéro CAS: 577-85-5
EINECS: 209-416-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beb7764dfa08d40334252b99485932590a605b37&vid=beb7764dfa08d40334252b99485932590a605b37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité