7-Hydroxyflavone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0852-1G H0852-5G
TCIAH0852-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAH0852-1G TCIAH0852-5G
7-Hydroxyflavone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
7-Hydroxyflavone
Formule: C₁₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 395 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 244…244.5 °C
Numéro MDL: MFCD00006835
Numéro CAS: 6665-86-7
EINECS: 229-705-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d05d24e7a8c650236db9459b4a4ceb5bfec4b06&vid=0d05d24e7a8c650236db9459b4a4ceb5bfec4b06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité