6-Hydroxyflavone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0851-1G H0851-5G
TCIAH0851-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAH0851-1G TCIAH0851-5G
6-Hydroxyflavone ≥98.0% (par HPLC)
6-Hydroxyflavone
Formule: C₁₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 395 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 239 °C
Numéro MDL: MFCD00017329
Numéro CAS: 6665-83-4
EINECS: 229-704-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b554849ab567b3175a594003f452ef98933f936&vid=2b554849ab567b3175a594003f452ef98933f936&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité