2-Acétyl-1-naphtol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1'-Hydroxy-2'-acétonaphtone
TCIAH0935-25GEA 171 EUR InStock
TCIAH0935-25G TCIAH0935-100G
2-Acétyl-1-naphtol ≥98.0% (par GC)
2-Acétyl-1-naphtol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point de fusion: 325 °C
Numéro MDL: MFCD00003963
Numéro CAS: 711-79-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/53/28970953.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité