2-Hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-1-phenylethanone, Benzoylcarbinol, Phenacyl hydroxyide, 2-Hydroxyacetophenone, Phenacyl alcohol, α-Hydroxyacetophenone
H0347-25G H0347-5G
TCIAH0347-25GEA 115 EUR InStock
TCIAH0347-25G TCIAH0347-5G
2-Hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
2-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: 103…105 °C
Densité: 1,0963 g/cm³ (99 °C)
Numéro MDL: MFCD00041829
Numéro CAS: 582-24-1
EINECS: 209-480-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbc798cc13746d03eff196b6c4ba0b6dbf1b203&vid=0cbc798cc13746d03eff196b6c4ba0b6dbf1b203&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité