Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Daidzeine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4',7-Dihydroxyisoflavone7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)-4-benzopyrone

TCIAD2668-1GEA 101 EUR InStock
TCIAD2668-1G
Daidzeine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Daidzeine


Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point de fusion: 212…214 °C
Numéro MDL: MFCD00016954
Numéro CAS: 486-66-8
Merck Index: 14,02801
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/72/28979672.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité