Baicaleine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2721-1G T2721-5G
TCIAT2721-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAT2721-1G TCIAT2721-5G
Baicaleine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Baicaleine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017459
Numéro CAS: 491-67-8
Merck Index: 14,00942
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afcd71fb3bca30f9b1a0938e696bc85e408d6b03&vid=afcd71fb3bca30f9b1a0938e696bc85e408d6b03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité