Apigenine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4',5,7-Trihydroxyflavone5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-4-benzopyrone
TCIAA1514-100MGEA 112 EUR InStock
TCIAA1514-100MG
Apigenine ≥98.0% (par HPLC)
Apigenine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006831
Numéro CAS: 520-36-5
Merck Index: 14,00730
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/77/28929577.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité