Luteoline ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2682-1G T2682-5G
TCIAT2682-1GEA 171 EUR InStock
TCIAT2682-1G TCIAT2682-5G
Luteoline ≥98.0% (par HPLC)
Luteoline
Formule: C₁₅H₁₀O₆
Point de fusion: 330°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017309
Numéro CAS: 491-70-3
EINECS: 207-741-0
Merck Index: 14,05614
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9430201f735f862de57758d4d99d135ed5745713&vid=9430201f735f862de57758d4d99d135ed5745713&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité