3,4-Diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
D2099-1G D2099-25G D2099-5G
TCIAD2099-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD2099-1G TCIAD2099-25G TCIAD2099-5G
3,4-Diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98.0% (par GC)
3,4-Diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55 °C
Numéro MDL: MFCD00101316
Numéro CAS: 5222-73-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0e06182509627d3d7a46ec6504bed9559a8dda6&vid=e0e06182509627d3d7a46ec6504bed9559a8dda6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité