3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1399-25G D1399-5G
TCIAD1399-25GEA 121 EUR InStock
TCIAD1399-25G TCIAD1399-5G
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Formule: C₄H₂O₄
Point de fusion: 293 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001334
Numéro CAS: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86bcc1b42af78aaeea021fc994a5673433930f18&vid=86bcc1b42af78aaeea021fc994a5673433930f18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité