Prednisolone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0637-1G P0637-5G P0637-25G
TCIAP0637-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAP0637-1G TCIAP0637-5G TCIAP0637-25G
Prednisolone ≥98.0% (par HPLC)
Prednisolone
Formule: C₂₁H₂₈O₅
Point d'ébullition: 571 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 1,212 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003649
Numéro CAS: 50-24-8
EINECS: 200-021-7
Merck Index: 14,07721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def5e482872820c4be850ecfb789b3fcb03155b4&vid=def5e482872820c4be850ecfb789b3fcb03155b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +97.0 to +103.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité