Methylprednisolone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1665-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAM1665-1G TCIAM1665-5G
Methylprednisolone ≥98.0% (par HPLC)
Methylprednisolone
Formule: C₂₂H₃₀O₅
MW: 374,48 g/mol
Point de fusion: 237°C
Numéro MDL: MFCD00010591
Numéro CAS: 83-43-2
Merck Index: 14,06111
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/50/28975950.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +79.0 to +86.0 deg (C=1, Dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité