Hydrocortisone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0533-25G H0533-1G
TCIAH0533-25GEA 264 EUR InStock
TCIAH0533-25G TCIAH0533-1G
Hydrocortisone ≥98.0% (par HPLC)
Hydrocortisone
Formule: C₂₁H₃₀O₅
Point d'ébullition: 567 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202…204 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011654
Numéro CAS: 50-23-7
EINECS: 200-020-1
Merck Index: 14,04787
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +150 to +156 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in hot Dioxane almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité