Prednisone ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1276-5G P1276-25G
TCIAP1276-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAP1276-5G TCIAP1276-25G
Prednisone ≥96.0% (par HPLC)
Prednisone
Formule: C₂₁H₂₆O₅
Point de fusion: 230…232 °C
Numéro MDL: MFCD00003608
Numéro CAS: 53-03-2
EINECS: 200-160-3
Merck Index: 14,07722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cd6c6e6c820af7d37f8364a695c6b235d0a0644&vid=2cd6c6e6c820af7d37f8364a695c6b235d0a0644&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +165.0 to +175.0 deg (C=0.5, Dioxane)
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité