N,N-Diméthylbenzamide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0256-25G D0256-500G D0256-100G
TCIAD0256-25GEA 33 EUR InStock
TCIAD0256-25G TCIAD0256-500G TCIAD0256-100G
N,N-Diméthylbenzamide ≥99.0% (par GC)
N,N-Diméthylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…42 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (23 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008320
Numéro CAS: 611-74-5
EINECS: 210-279-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06895b6f194cbd48c71c689c82b5db73445bde55&vid=06895b6f194cbd48c71c689c82b5db73445bde55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité