Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrobenzamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAN0322-25GEA 277 EUR InStock
TCIAN0322-25G
2-Nitrobenzamide ≥98.0% (par GC)
2-Nitrobenzamide


Formule: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Point de fusion: 176 °C
Numéro MDL: MFCD00007976
Numéro CAS: 610-15-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/01/28989401.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité