3-Nitrobenzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0321-25G N0321-500G
TCIAN0321-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAN0321-25G TCIAN0321-500G
3-Nitrobenzamide ≥98.0% (par GC)
3-Nitrobenzamide
Formule: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140 °C
Numéro MDL: MFCD00007984
Numéro CAS: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7eb84dfb20ca210025d88a3616616963b1fd1f7&vid=f7eb84dfb20ca210025d88a3616616963b1fd1f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité