4-Nitrobenzamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
N0323-25G N0323-500G
TCIAN0323-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAN0323-25G TCIAN0323-500G
4-Nitrobenzamide ≥98.0% (sur base azote total)
4-Nitrobenzamide
Formule: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007994
Numéro CAS: 619-80-7
EINECS: 210-613-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4855ad8d09207894c2b53a180f76c61c7d4d99ee&vid=4855ad8d09207894c2b53a180f76c61c7d4d99ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité