2-Ethoxybenzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Ethenzamide
TCIAE0222-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAE0222-25G TCIAE0222-500G
2-Ethoxybenzamide ≥98.0% (par GC)
2-Ethoxybenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Numéro MDL: MFCD00007977
Numéro CAS: 938-73-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/82/28967782.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité