4-Méthoxybenzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: p-Anisamide
TCIAM1679-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM1679-5G
4-Méthoxybenzamide ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxybenzamide
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 295°C
Point de fusion: 130 °C
Numéro MDL: MFCD00007995
Numéro CAS: 3424-93-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/76/28975976.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité