3,5-Diméthoxybenzamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1558-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD1558-5G
3,5-Diméthoxybenzamide ≥98.0% (sur base azote total)
3,5-Diméthoxybenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point de fusion: 148 °C
Numéro MDL: MFCD00007987
Numéro CAS: 17213-58-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/63/28978363.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité