3,4,5-Triméthoxybenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
T0718-10G T0718-25G
TCIAT0718-10GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT0718-10G TCIAT0718-25G
3,4,5-Triméthoxybenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,4,5-Triméthoxybenzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00017129
Numéro CAS: 3086-62-2
EINECS: 221-406-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=240f4b45ce90d8c56f7fd1970b718e5d58ea524a&vid=240f4b45ce90d8c56f7fd1970b718e5d58ea524a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité