4-Hydroxybenzamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H0200-25G H0200-5G
TCIAH0200-25GEA 103 EUR InStock
TCIAH0200-25G TCIAH0200-5G
4-Hydroxybenzamide ≥98.0% (sur base azote total)
4-Hydroxybenzamide
Formule: C₇H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00007997
Numéro CAS: 619-57-8
EINECS: 210-602-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9634910d172a3f8218d2d03499eee8aadc6763e3&vid=9634910d172a3f8218d2d03499eee8aadc6763e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité