2,4-Dihydroxybenzamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3460-25G D3460-5G
TCIAD3460-25GEA 117 EUR InStock
TCIAD3460-25G TCIAD3460-5G
2,4-Dihydroxybenzamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Dihydroxybenzamide
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 228°C
Numéro MDL: MFCD00064913
Numéro CAS: 3147-45-3
EINECS: 221-567-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2c1c803a98c5e89f02f32079c2f8f6c12ba08c3&vid=b2c1c803a98c5e89f02f32079c2f8f6c12ba08c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité