4,4'-Diaminobenzanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2005-25G D2005-500G
TCIAD2005-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD2005-25G TCIAD2005-500G
4,4'-Diaminobenzanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-Diaminobenzanilide
Formule: C₁₃H₁₃N₃O
Point de fusion: 214…215 °C
Numéro MDL: MFCD00025361
Numéro CAS: 785-30-8
EINECS: 212-321-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57cfcab5254c1c6530c7d81e118cbf87b151b3cd&vid=57cfcab5254c1c6530c7d81e118cbf87b151b3cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité