3-Hydroxy-2-naphtanilide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0313-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0313-25G TCIAH0313-500G
3-Hydroxy-2-naphtanilide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxy-2-naphtanilide
Formule: C₁₇H₁₃NO₂
MW: 263,3 g/mol
Point de fusion: 252 °C
Numéro MDL: MFCD00004096
Numéro CAS: 92-77-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/59/28970359.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 247.0 to 251.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité