4-Pyridylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl (4-pyridyl)acetate, Ethyl 4-pyridylacetate, Ethyl 4-pyridineacetate
P1399-25G P1399-5G
TCIAP1399-25GEA 285 EUR InStock
TCIAP1399-25G TCIAP1399-5G
4-Pyridylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Pyridylacétate d'éthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051830
Numéro CAS: 54401-85-3
EINECS: 259-150-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=680a6ee300f6d06d5d122d9183c0e72ff2763b5b&vid=680a6ee300f6d06d5d122d9183c0e72ff2763b5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité